4-Hexyloxyaniline ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H55868.06 H55868.14
H55868.06EA 75.2 EUR InStock
H55868.06 H55868.14
4-Hexyloxyaniline ≥99%
4-Hexyloxyaniline
Formule: C₁₂H₁₉NO
MW: 193,29 g/mol
Point d'ébullition: 155…158 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 43…45 °C
Point d'éclair: 113 °C (235 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007868
Numéro CAS: 39905-57-2
EINECS: 254-696-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité