4-Propoxyaniline ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H55096.03EA 45.2 EUR InStock
H55096.03 H55096.06
4-Propoxyaniline ≥97%
4-Propoxyaniline
Formule: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Point d'éclair: 110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043621
Numéro CAS: 4469-80-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité