3-Benzyloxyaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H55708.06 H55708.14
H55708.06EA 77.4 EUR InStock
H55708.06 H55708.14
3-Benzyloxyaniline ≥98%
3-Benzyloxyaniline
Purity: 98% CAS No.: 1484-26-0 Molecular Formula: C13H13NO Formula Weight: 199.25 Physical Form: Solid Appearance: Pale brown Melting Point: 63-67° MDL No.: MFCD00007784
Formule: C₁₃H₁₃NO
MW: 199,25 g/mol
Point de fusion: 63…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007784
Numéro CAS: 1484-26-0
EINECS: 216-056-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité