Quinoléine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16709600EA 70.7 EUR InStock
EHERC16709600
Quinoléine
Quinoléine
Formule: C₉H₇N
MW: 129,16 g/mol
Point d'ébullition: 238 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1,095 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 107 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00006736
Numéro CAS: 91-22-5
ONU: 2656
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08160
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/80/770680.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité