Chlorite de sodium, Haute Pureté
Fournisseur: VWR Chemicals
N819-100GEA 164 EUR InStock
N819-100G N819-1KG
Chlorite de sodium, Haute Pureté
Chlorite de sodium
Formule: ClNaO₂
MW: 90,44 g/mol
Point d'ébullition: 112 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 250…257 °C
Densité: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003478
Numéro CAS: 7758-19-2
ONU: 1908
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08743
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Arsenic <3 ppm
Heavy Metals (as Pb) <20 ppm
Hydrogen Peroxide 0.01 %
Lead <10 ppm
Mercury <0.1 ppm
Sodium Carbonate <2 %
Sodium Chlorate <4%
Sodium Chloride 11 – 19 %
Sodium Chlorite 77.5 – 82.5 %
Sodium Hydroxide <3%
Sodium Sulphate <3%
Water (by difference) <6%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité