Sodium hydrogénosulfite ≥58,5%, granuleux, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
Synonyms: Sodium hydrogen sulphite
7448-12EA 0 EUR InStock
7448-12 7448-20
Sodium hydrogénosulfite ≥58,5%, granuleux, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Sodium hydrogénosulfite
Formule: HNaO₃S
MW: 104,06 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Densité: 2.476 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167602
Numéro CAS: 7631-90-5
EINECS: 231-548-0
ONU: 2693
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08731
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (as SO₂) ≥58.5 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.02 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.002 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité