1,8-Dinitronaphtalène ≥85.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD0837-25GEA 37.4 EUR InStock
TCIAD0837-25G
1,8-Dinitronaphtalène ≥85.0% (par GC)
1,8-Dinitronaphtalène
Formule: C₁₀H₆N₂O₄
MW: 218,17 g/mol
Point de fusion: 173 °C
Numéro MDL: MFCD00003918
Numéro CAS: 602-38-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/59/37/28975937.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 85.0 %
Melting point 150.0 to 172.0 deg-C
Solubility in hot Dioxane almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité