1,1'-Binaphtyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,1'-Binaphthalene
A16852.03 A16852.06
A16852.03EA 46.1 EUR InStock
A16852.03 A16852.06
1,1'-Binaphtyle ≥98%
1,1'-Binaphtyle
Purity: 98% CAS No.: 604-53-5 Molecular Formula: C20H14 Formula Weight: 254.33 Melting Point: 144-146° MDL No.: MFCD00041740
Formule: C₂₀H₁₄
MW: 254,33 g/mol
Point d'ébullition: 405 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 144…146 °C
Densité: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041740
Numéro CAS: 604-53-5
EINECS: 210-070-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité