2,6-Di-tert-butylpyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H55761.03 H55761.06 H55761.14
H55761.03EA 61.4 EUR InStock
H55761.03 H55761.06 H55761.14
2,6-Di-tert-butylpyridine ≥97%
2,6-Di-tert-butylpyridine
Purity: 97+% CAS No.: 585-48-8 Molecular Formula: C13H21N Formula Weight: 191.32 Flash Point: 71°(160°F) Refractive Index: 1.4730 Boiling Point: 100-101°/23mm Beilstein Reference: 125886 Merck Reference: 14,3036 MDL No.: MFCD00006306
Formule: C₁₃H₂₁N
MW: 191,32 g/mol
Point d'ébullition: 100…101 °C (23 mmHg)
Densité: 0.867
Point d'éclair: 71 °C (160 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006306
Numéro CAS: 585-48-8
EINECS: 209-557-6
Merck Index: 14,3036
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité