2,6-Di-tert-butylpyridine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D1804-25G D1804-5G
TCIAD1804-25GEA 392 EUR InStock
TCIAD1804-25G TCIAD1804-5G
2,6-Di-tert-butylpyridine ≥97.0% (par GC)
2,6-Di-tert-butylpyridine
Formule: C₁₃H₂₁N
MW: 191,32 g/mol
Point d'ébullition: 101°C
Point de fusion: 2°C
Densité: 0,852 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 71°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006306
Numéro CAS: 585-48-8
EINECS: 209-557-6
Merck Index: 14,03036
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=862672e615c23030ce90fdfde5bceb0c4fa029d6&vid=862672e615c23030ce90fdfde5bceb0c4fa029d6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité