3-Dodécylthiophène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H55799.03 H55799.06
H55799.03EA 62.3 EUR InStock
H55799.03 H55799.06
3-Dodécylthiophène ≥97%
3-Dodécylthiophène
Purity: 97% CAS No.: 104934-52-3 Molecular Formula: C16H28S Formula Weight: 252.46 Refractive Index: 1.4880 Boiling Point: 290° MDL No.: MFCD00130121
Formule: C₁₆H₂₈S
MW: 252,46 g/mol
Point d'ébullition: 290 °C
Densité: 0.902
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130121
Numéro CAS: 104934-52-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité