3-Hexylthiophène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H55891.03 H55891.06 H55891.14
H55891.03EA 36.4 EUR InStock
H55891.03 H55891.06 H55891.14
3-Hexylthiophène ≥99%
3-Hexylthiophène
Formule: C₁₀H₁₆S
Point d'ébullition: 65 °C (0.45 mmHg)
Densité: 0.936
Point d'éclair: 37 °C (99 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143181
Numéro CAS: 1693-86-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité