3-Octylthiophène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H55466.06 H55466.14
H55466.06EA 126 EUR InStock
H55466.06 H55466.14
3-Octylthiophène ≥97%
3-Octylthiophène
Purity: 97% CAS No.: 65016-62-8 Molecular Formula: C12H20S Formula Weight: 196.35 Flash Point: 113°(235°F) Physical Form: Liquid Density: 0.92 Refractive Index: 1.4920 Appearance: Colourless Boiling Point: 106-107°/3mm MDL No.: MFCD00085281
Formule: C₁₂H₂₀S
Point d'ébullition: 106…107 °C (3 mmHg)
Densité: 0.92
Point d'éclair: 113 °C (235 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085281
Numéro CAS: 65016-62-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité