2-Chloro-5-fluoropyrimidine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H55055.06EA 214 EUR InStock
H55055.06 H55055.03
2-Chloro-5-fluoropyrimidine ≥97%
2-Chloro-5-fluoropyrimidine
Formule: C₄H₂ClFN₂
MW: 132,52 g/mol
Densité: 1,073
Point d'éclair: 65 °C (149 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788197
Numéro CAS: 62802-42-0
ONU: 3267
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité