2-Amino-4-chloropyrimidine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H55007.03 H55007.06
H55007.03EA 77.2 EUR InStock
H55007.03 H55007.06
2-Amino-4-chloropyrimidine 98%
2-Amino-4-chloropyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 3993-78-0 Molecular Formula: C4H4ClN3 Formula Weight: 129.55 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 155-160° dec. MDL No.: MFCD00038021
Formule: C₄H₄ClN₃
Point de fusion: 155…160 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD00038021
Numéro CAS: 3993-78-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité