Acide (4-fluorophénylthio)acétique
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-((4-Fluorophenyl)thio)acetic acid
KM09206DA KM09206EA
MAYBKM09206DAEA 0 EUR InStock
MAYBKM09206DA MAYBKM09206EA
Acide (4-fluorophénylthio)acétique
Acide (4-fluorophénylthio)acétique
Formule: C₈H₇FO₂S
MW: 186,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00219825
Numéro CAS: 332-51-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité