(2-Bromophényl)acétone 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-(2-Bromophenyl)propan-2-one
350590010 350590050
ACRO350590010EA 14.4 EUR InStock
ACRO350590010 ACRO350590050
(2-Bromophényl)acétone 99%
(2-Bromophényl)acétone
Formule: C₉H₉BrO
MW: 213,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03410431
Numéro CAS: 21906-31-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5575 to 1.5595 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité