(4-Bromophényl)acétone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Bromophenylacetone
380220050 380220250
ACRO380220050EA 69 EUR InStock
ACRO380220050 ACRO380220250
(4-Bromophényl)acétone 97%
(4-Bromophényl)acétone
Formule: C₉H₉BrO
MW: 213,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210401
Numéro CAS: 6186-22-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5560 to 1.5590 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité