Dichloro(chlorométhyl)méthylsilane 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
313370250 313371000
ACRO313370250EA 34 EUR InStock
ACRO313370250 ACRO313371000
Dichloro(chlorométhyl)méthylsilane 95%
Dichloro(chlorométhyl)méthylsilane
Formule: C₂H₅Cl₃Si
MW: 163,51 g/mol
Point d'ébullition: 121…122 °C
Densité: 1.26 g/cm³
Point d'éclair: 35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000874
Numéro CAS: 1558-33-4
EINECS: 216-319-5
ONU: 2986
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to straw yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité