Valéramide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Pentanamide
422440025 422440250 422440050
ACRO422440025EA 34.5 EUR InStock
ACRO422440025 ACRO422440250 ACRO422440050
Valéramide 97%
Valéramide
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Point de fusion: 101…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041895
Numéro CAS: 626-97-1
EINECS: 210-974-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Glistening powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 101 to 106 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité