Valéramide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L14601.06EA 39.8 EUR InStock
L14601.06 L14601.14
Valéramide ≥97%
Valéramide
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Point de fusion: 102…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041895
Numéro CAS: 626-97-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité