Gold(III) acetate ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
39742.02 39742.03 39742.06
39742.02EA 164 EUR InStock
39742.02 39742.03 39742.06
Gold(III) acetate ≥99.9% (base métaux)
Gold(III) acetate
Purity: 99.9% CAS No.: 15804-32-7 Molecular Formula: Au(O2CCH3)3 Formula Weight: 374.10 Physical Form: Powder
Formule: C₆H₉AuO₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210614
Numéro CAS: 15804-32-7
EINECS: 244-137-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité