Acide isopropylmalonique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Isopropylmalonic acid
L10171.06 L10171.14
L10171.06EA 77.2 EUR InStock
L10171.06 L10171.14
Acide isopropylmalonique ≥98%
Acide isopropylmalonique
Purity: 98+% CAS No.: 601-79-6 Molecular Formula: C6H10O4 Formula Weight: 146.14 Melting Point: 88-90° Beilstein Reference: 1723234
Formule: C₆H₁₀O₄
MW: 146,14 g/mol
Point de fusion: 88…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021717
Numéro CAS: 601-79-6
EINECS: 210-008-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité