4-Butoxyphenylboronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Butoxyphenyl)boronic acid, 4-n-Butoxyphenylboronic acid
H52865.03 H52865.06
H52865.03EA 37.6 EUR InStock
H52865.03 H52865.06
4-Butoxyphenylboronic acid ≥98%
4-Butoxyphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 105365-51-3 Molecular Formula: C10H15BO3 Formula Weight: 194.04 Melting Point: 102-104° MDL No.: MFCD03427054
Formule: C₁₀H₁₅BO₃
MW: 194,04 g/mol
Point de fusion: 102…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427054
Numéro CAS: 105365-51-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité