Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium chlorure 0.001 mol/l (0.001 N) en solution aqueuse

Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: Potassiumchloride

03335.2000 03335.3000 03335.5000
KRAF03335.2000EA 0 EUR InStock
KRAF03335.2000 KRAF03335.3000 KRAF03335.5000
Potassium chlorure 0.001 mol/l (0.001 N) en solution aqueuse
Potassium chlorure


Formule: KCl
MW: 74,55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité