2-Chloro-5-propylpyrimidine
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBRJC02409EAEA 0 EUR InStock
MAYBRJC02409EA MAYBRJC02409DA MAYBRJC02409EE
2-Chloro-5-propylpyrimidine
2-Chloro-5-propylpyrimidine
Formule: C₇H₉ClN₂
Numéro MDL: MFCD00799403
Numéro CAS: 219555-98-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité