Acide 2-méthylindole-3-ylacétique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L19071.03 L19071.06
L19071.03EA 37 EUR InStock
L19071.03 L19071.06
Acide 2-méthylindole-3-ylacétique ≥98%
Acide 2-méthylindole-3-ylacétique
Purity: 98+% CAS No.: 1912-43-2 Molecular Formula: C11H11NO2 Formula Weight: 189.22 Melting Point: 198-204° dec. Beilstein Reference: 152701
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Point de fusion: 198…204 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075006
Numéro CAS: 1912-43-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité