Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Décafluorobiphényle ≥99%

Fournisseur: Thermo Scientific

A15948.06EA 62.8 EUR InStock
A15948.06 A15948.14
Décafluorobiphényle ≥99%
Décafluorobiphényle


Formule: C₁₂F₁₀
MW: 334,12 g/mol
Point d'ébullition: 206 °C
Point de fusion: 66…70 °C
Densité: 1,785
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000292
Numéro CAS: 434-90-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité