Dibutylamine 0.2 mol/l (0.2 N) dans le DMF
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
Synonyms: Di-n-butylamine, N-butyl-1-propanamine
10511.2700 10511.3700 10511.4700
KRAF10511.2700EA 0 EUR InStock
KRAF10511.2700 KRAF10511.3700 KRAF10511.4700
Dibutylamine 0.2 mol/l (0.2 N) dans le DMF
Dibutylamine
Formule: C₈H₁₉N
MW: 129,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009429
Numéro CAS: 111-92-2
EINECS: 203-921-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0d7d86589224f8565e12dc8e6b30a8de923393f&vid=d2cc023db25785e54555fc105aa8436e65fd9cbc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité