Dibutylamine 1 mol/l (1 N) dans le toluène
Fournisseur: Bernd Kraft
10462.3700 10462.2700 10462.4700
KRAF10462.3700EA 128 EUR InStock
KRAF10462.3700 KRAF10462.2700 KRAF10462.4700
Dibutylamine 1 mol/l (1 N) dans le toluène
Dibutylamine
Formule: C₈H₁₉N
Numéro MDL: MFCD00009429
Numéro CAS: 111-92-2
EINECS: 203-921-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0d7d86589224f8565e12dc8e6b30a8de923393f&vid=d2cc023db25785e54555fc105aa8436e65fd9cbc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité