Dibutylamine 2 mol/l (2 N) dans le toluène
Fournisseur: Bernd Kraft
KRAF16732.3700EA 210 EUR InStock
KRAF16732.3700 KRAF16732.4700 KRAF16732.2700
Dibutylamine 2 mol/l (2 N) dans le toluène
Dibutylamine
Formule: C₈H₁₉N
MW: 129,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009429
Numéro CAS: 111-92-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/15/2300315.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité