Sulfate d'europium (III) octahydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
13210.06 13210.14
13210.06EA 146 EUR InStock
13210.06 13210.14
Sulfate d'europium (III) octahydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Sulfate d'europium (III) octahydraté
Purity: 99.99% CAS No.: 10031-55-7 Molecular Formula: Eu2(SO4)3.8H2O Formula Weight: 736.23 (592.10anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,3904 MDL No.: MFCD00149704
Formule: Eu₂O₁₂S₃·8H₂O
MW: 736,23 g/mol
Point de fusion: 375 °C (-8H₂O)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149703
Numéro CAS: 10031-55-7
EINECS: 236-903-3
Merck Index: 14,3904
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité