Cesium standard solution, 1000 mg/L Cs in 5% nitric acid (de Cs₂CO₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
13825.APEA 262 EUR InStock
13825.AP 13825.AD 13825.AE
Cesium standard solution, 1000 mg/L Cs in 5% nitric acid (de Cs₂CO₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de césium
Molecular Formula: Cs₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134037
Certifications: Traçabilité NIST
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité