Chromium standard solution, 1,000 mg/L Cr in 5% nitric acid (de Cr(NO₃)₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Scientific
38728.AD 38728.AE 38728.AP
38728.ADEA 81.8 EUR InStock
38728.AD 38728.AE 38728.AP
Chromium standard solution, 1,000 mg/L Cr in 5% nitric acid (de Cr(NO₃)₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de chrome
Molecular Formula: Cr(NO₃)₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00010944
Certifications: Traçabilité NIST
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité