Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isovalérate de 3-méthylbutyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck


M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.14993.0250EA 74.9 EUR InStock
8.14993.0250
Isovalérate de 3-méthylbutyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Isovalérate de 3-méthylbutyle


Formule: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172,27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048369
Numéro CAS: 659-70-1
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.016 g/l (20 °C)
Molar Mass 172.27 g/mol
Boiling Point 195 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.8 hPa (20 °C)
Flash Point 80 °C
Density 0.855 g/cm3 (25 °C)


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité