Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dichlorure de phtaloyle 90% remainder mainly phthalic acid

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

ACRO131110050EA 25.4 EUR InStock
ACRO131110050
Dichlorure de phtaloyle 90% remainder mainly phthalic acid
Dichlorure de phtaloyle


Formule: C₈H₄Cl₂O₂
MW: 203,02 g/mol
Point d'ébullition: 269…271 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 12 °C
Densité: 1,4 g/cm³
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000666
Numéro CAS: 88-95-9
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5674 to 1.5694 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥88 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité