Dinosebe
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12810000EA 138 EUR InStock
EHERC12810000
Dinosebe
Dinosebe
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₅
MW: 240,22 g/mol
Numéro CAS: 88-85-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité