Gallium standard solution, 1,000 mg/L Ga in 5% nitric acid with hydrochloric acid (max. 1%) (de Ga) Specpure® étalon pour SAA
Fournisseur: Thermo Scientific
88066.AE 88066.AP
88066.AEEA 51.3 EUR InStock
88066.AE 88066.AP
Gallium standard solution, 1,000 mg/L Ga in 5% nitric acid with hydrochloric acid (max. 1%) (de Ga) Specpure® étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de gallium
Molecular Formula: Ga in 5% HNO₃/tr. HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134045
Certifications: Traçabilité NIST
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité