Sodium standard solution, 1,000 mg/L Na in 5% nitric acid (de Na₂CO₃) Specpure® étalon pour SAA
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
88097.AEEA 42.7 EUR InStock
88097.AE 88097.AP
Sodium standard solution, 1,000 mg/L Na in 5% nitric acid (de Na₂CO₃) Specpure® étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de sodium
Molecular Formula: Na₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085307
Certifications: Traçabilité NIST
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité