Palladium standard solution, 1,000 mg/L Pd in 20% hydrochloric acid (de Pd) Specpure® étalon pour SAA
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
88085.AEEA 94.6 EUR InStock
88085.AE 88085.AP
Palladium standard solution, 1,000 mg/L Pd in 20% hydrochloric acid (de Pd) Specpure® étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de palladium
Molecular Formula: Pd in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD03613603
Certifications: Traçabilité NIST
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité