Praseodymium standard solution, 10,000 mg/L Pr in 5% nitric acid (de Pr₆O₁₁) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
14433.ADEA 133 EUR InStock
14433.AD 14433.AE 14433.AP
Praseodymium standard solution, 10,000 mg/L Pr in 5% nitric acid (de Pr₆O₁₁) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de praséodyme
Molecular Formula: Pr₆O₁₁ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011174
Certifications: Traçabilité NIST
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité