Mercury standard solution, 10,000 mg/L Hg in 5% nitric acid (de Hg) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Scientific
14395.AD 14395.AE 14395.AP
14395.ADEA 97.6 EUR InStock
14395.AD 14395.AE 14395.AP
Mercury standard solution, 10,000 mg/L Hg in 5% nitric acid (de Hg) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de mercure
Molecular Formula: Hg in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011035
Certifications: Traçabilité NIST
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité