Mercury standard solution, 1,000 mg/L Hg in 5% nitric acid (de Hg) Specpure® étalon pour SAA
Fournisseur: Thermo Scientific
88079.AE 88079.AP
88079.AEEA 41.3 EUR InStock
88079.AE 88079.AP
Mercury standard solution, 1,000 mg/L Hg in 5% nitric acid (de Hg) Specpure® étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de mercure
Molecular Formula: Hg in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011035
Certifications: Traçabilité NIST
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité