Samarium standard solution, 1,000 mg/l Sm in 5% nitric acid (de Sm₂O₃) Specpure® étalon pour SAA
Fournisseur: Thermo Scientific
88092.AE 88092.AP
88092.AEEA 50.2 EUR InStock
88092.AE 88092.AP
Samarium standard solution, 1,000 mg/l Sm in 5% nitric acid (de Sm₂O₃) Specpure® étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de samarium
Molecular Formula: Sm in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011233
Certifications: Traçabilité NIST
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité