Zinc standard solution, 1,000 mg/L Zn in 5% nitric acid (de Zn) Specpure® étalon pour SAA
Fournisseur: Thermo Scientific
88118.AE 88118.AP
88118.AEEA 44.6 EUR InStock
88118.AE 88118.AP
Zinc standard solution, 1,000 mg/L Zn in 5% nitric acid (de Zn) Specpure® étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de zinc
Molecular Formula: Zn in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011291
Certifications: Traçabilité NIST
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité