Allylmalonate de diéthyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO113961000EA 171 EUR InStock
ACRO113961000 ACRO113965000
Allylmalonate de diéthyle 97%
Allylmalonate de diéthyle
Formule: C₁₀H₁₆O₄
MW: 200,23 g/mol
Densité: 1,01 g/cm³
Point d'éclair: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009155
Numéro CAS: 2049-80-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Enantiomeric excess ≥97.5 %
Specific optical rotation +29° to +33° (20°C, 589 nm) (Neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité