Propylmalonate de diéthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B23304.22EA 138 EUR InStock
B23304.22 B23304.14
Propylmalonate de diéthyle ≥99%
Propylmalonate de diéthyle
Formule: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202,25 g/mol
Point d'ébullition: 221…222 °C
Densité: 0,987
Point d'éclair: 91 °C (197 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009168
Numéro CAS: 2163-48-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité