2-(2-Naphtyloxy)éthanol 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-(Naphthalen-2-yloxy)ethanol, 2-(2-Naphthyloxy)ethanol, Anavenol
A11636.06 A11636.14 A11636.22
A11636.06EA 73 EUR InStock
A11636.06 A11636.14 A11636.22
2-(2-Naphtyloxy)éthanol 98+%
2-(2-Naphtyloxy)éthanol
Purity: 98+% CAS No.: 93-20-9 Molecular Formula: C12H12O2 Formula Weight: 188.23 Melting Point: 72-76° Beilstein Reference: 2086973 Merck Reference: 14,6413 MDL No.: MFCD00016809
Formule: C₁₂H₁₂O₂
MW: 188,23 g/mol
Point de fusion: 72…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016809
Numéro CAS: 93-20-9
EINECS: 202-228-8
Merck Index: 14,6413
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité