2-(2-Naphtyloxy)éthanol pour la synthèse
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14891.0005EA 196 EUR InStock
8.14891.0005
2-(2-Naphtyloxy)éthanol pour la synthèse
2-(2-Naphtyloxy)éthanol
Formule: C₁₂H₁₂O₂
MW: 188,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016809
Numéro CAS: 93-20-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 75 °C
Molar Mass 188.23 g/mol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité