Simazine ≥99.5%
Fournisseur: VWR Chemicals
124502DEA 32.1 EUR InStock
124502D
Simazine ≥99.5%
Simazine
Formule: C₇H₁₂ClN₅
MW: 201,66 g/mol
Point de fusion: 219 °C
Point d'éclair: 100 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00023174
Numéro CAS: 122-34-9
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité